Stampa…
Provette monouso, per ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Fornitore: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 228 EUR
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Provette monouso, per ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Le provette ST-20 e ST-50 comprendono la provetta, la barretta di agitazione e il tappo.
  • Ideali per la miscelazione, l'agitazione e le estrazioni
  • Ideali per la preparazione delle sospensioni nei campioni di terreno e nel test di solubilità per applicazioni farmaceutiche
  • Provette da 20 e 50 ml
Le provette DT-20 e DT-50 comprendono la provetta, la barretta di agitazione e il tappo.
Ideali per la dispersione, l'omogeneizzazione e le sospensioni
Ideali per le applicazioni farmacocinetiche, gli studi metabolici e le diagnosi
Provette da 20 e 50 ml