Stampa…
Utensili di dispersione, per T 10 basic, T 18 digital e T 25 digital
Fornitore: IKA
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 328 EUR
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Utensili di dispersione, per T 10 basic, T 18 digital e T 25 digital
Omogeneizzatori Utensili per Dispersione
Gli utensili di dispersione monouso in plastica sono ideali per applicazioni in cui è necessario impedire eventuali cross contamination. Gli utensili di dispersione possono essere eliminati dopo un unico utilizzo o possono essere utilizzati diverse volte, dopo un'accurata pulizia, in applicazioni in cui ciò è permesso. Sono ideali per omogeneizzare campioni di tessuto e sono particolarmente adatti per analisi PCR.
  • Facili da utilizzare e autoclavabili
  • Approvazione FDA per le materie plastiche utilizzate
  • Plastica utilizzabile con terreni riscaldati fino a 100 °C
  • Gli strumenti possono essere facilmente smontati
Informazioni per l'ordine: Fornito con 1 tubo monouso.