Stampa…
Omogeneizzatori, Polytron® PT 1200 E e PT 1300 D
Fornitore: KINEMATICA
11010030 11010028 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 3410 EUR
431-1321 431-0138 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Omogeneizzatori, Polytron® PT 1200 E e PT 1300 D
Omogeneizzatori Omogeneizzatori manuali
Modello portatile, range volumetrico da 0,1 a 250 ml. Per dispersione, omogeneizzazione, estrazione, disgregazione delle cellule, miscelazione, emulsificazione, sospensione.
  • Montaggio rapido per cambiare velocemente gli aggregati di dispersione
  • Il modello PT 1300 D può essere comandato da PC con software KIN e collegamento tramite USB o RS232
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Informazioni per l'ordine: unità di azionamento con alimentatore a bassa tensione. Elementi di dispersione e accessori da ordinare separatamente.