Stampa…
Unità di controllo della temperatura
Fornitore: Julabo GmbH
9700140 9700160
620-8113EA 1560 EUR
620-8113 620-8114
Unità di controllo della temperatura
Controller Controller di temperatura
Applicazioni di misurazione, controllo, sicurezza e controllo totalmente dipendenti dalla temperatura. Applicazioni più comuni: mantelli riscaldanti, bagni riscaldanti e nastri riscaldanti.
  • Multi-Display (LED) e tastiera a prova di spruzzo
  • Funzione di allarme acustico intermittente per le alte e le basse temperature che assicura un funzionamento in condizioni di sicurezza
  • L'interfaccia integrata RS232 consente la comunicazione in linea con un PC
Modello LC4.
Collegamento per dispositivo di riscaldamento 230 V/2 kW.
Sistema di controlloMore Product Information