Stampa…
Becco Bunsen
Fornitore: USBECK Laborgeräte
1040 1041 1040/1
451-0081EA 64 EUR
451-0081 451-0082 451-0168
Becco Bunsen
Termostati Bruciatori a gas
Ottone nichelato con piede in ghisa.
  • Con regolazione dell'aria e fiamma pilota
  • Rubinetto leva
Height: 150 mm.
Informazioni per l'ordine: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.