Stampa…
Becco Bunsen
Fornitore: USBECK Laborgeräte
1020 1021 1220 1221 1031/1 1030/1 1231/1 1230/1
451-1335EA 53.6 EUR
451-1335 451-1325 451-1365 451-1355 451-1320 451-1330 451-1350 451-1360
Becco Bunsen
Tipo DIN.
  • Con regolazione dell'aria e fiamma pilota interna
Informazioni per l'ordine: fornito senza base di sicurezza, da ordinare separatamente.