Stampa…
Becchi Bunsen, con valvola a spillo, 1300 °C
Fornitore: BOCHEM
7330 7340 7330F
451-0003EA 183 EUR
451-0003 451-0004 BOCH7330F
Becchi Bunsen, con valvola a spillo, 1300 °C
Termostati Bruciatori a gas
Versione DIN 30665, in ottone nichelato.
  • Temperatura max. 1300 °C
  • Con fiamma pilota, regolazione dell'aria e valvola a spillo
  • Per tubi con Ø 10 mm
Altezza: 160 mm
Ø testa: 13 mm