LiChroTest®, Supelco®
Fornitore: Merck
Standard samples for HPLC System Qualification.
In order to facilitate this instrument qualification in the HPLC laboratory Merck Millipore and Avantor have developed the LiChroTest® products. These enable time saving Operational and Performance Qualification to be performed routinely and according to standardised methods.
La qualità dei risultati analitici è determinata principalmente dal funzionamento corretto degli strumenti analitici utilizzati. Per questa ragione, i diversi sistemi di assicurazione di qualità, così come la conformità agli standard FDA, richiedono strumenti analitici soggetti a qualificazione periodica. Quindi, prima di iniziare una serie di analisi, è necessario stabilire se il sistema HPLC soddisfa i requisiti richiesti. Le fasi di "Operational Qualification" (OQ) e "Qualificazione delle prestazioni" (PQ) prevedono l'analisi dei dati tecnici dei diversi moduli e una verifica dell'intero sistema attraverso un'applicazione reale importante per i requisiti specifici del laboratorio.