Stampa…
Lavavetreria termodisinfettante, modello G 7883
Fornitore: MIELE
62.7883.46 5575720 7565630 5798970 5774540 5774530 5764960 5799600 5799550 5866740 5866780 5877810 5774620 5774640 5798620
141-1330EA 0 EUR
141-1330 141-1001 141-0582 141-0456 141-0448 141-0447 141-0289 141-0462 141-0461 141-0286 141-0475 141-0478 141-0450 141-0451 141-0454
Lavavetreria termodisinfettante, modello G 7883
Lavavetreria
La macchina di lavaggio/sanificazione G 7883 è adatta per la pulizia della vetreria impiegata nei laboratori industriali, ambientali e di ricerca. Questo apparecchio presenta un'ampia camera di lavaggio a due livelli e può essere posizionata sotto al banco di lavoro o in maniera indipendente. Dopo una fase di pulizia accurata preliminare, l'apparecchio passa alla fase di sanificazione a >90 °C a cui segue una pausa di 5 minuti. Il risciacquo finale viene effettuato con acqua deionizzata priva di agenti di risciacquo.
  • 10 programmi di pulizia standard
  • Ciclo di lavaggio/risciacquo principale a richiesta con acqua totalmente demineralizzata
  • Sanificazione termica
  • Bloccaggio elettrico dello sportello
  • Con addolcitore dell'acqua interno e condensatore di vapore
  • Interruzione di sicurezza del programma
  • Segnale acustico e visivo a fine programma
  • Sistema igienizzante con aspirazione di acqua pulita a ogni fase del programma
  • 3 bracci irroratori per una pulizia approfondita della vetreria da laboratorio
  • Pulizia accurata delle imboccature grazie al sistema di iniettori
  • Flussometro per monitorare le quantità di acqua aspirata
Maggiore capacità - Maggiore purezza - Maggiore flessibilità.
Certificazioni: Conforme agli standard VDE, protezione contro l'EMC/interferenza radio, DVGW, IP X1.
Informazioni per l'ordine: i cestelli devono essere ordinati separatamente. Altri modelli, ad esempio con rivestimento bianco o con bordo decorativo sono disponibili su richiesta. Per uso come unità indipendente, la copertura deve essere ordinata separatamente. Per ulteriori dettagli, contattare VWR.