Stampa…
Fiale colorimetriche di campionamento passivo
Fornitore: GASTEC
5DH 32D 81D 9D 152D 14D 17D 174D 2D 1DL 133D 132D 1D 3D 4D 5D 12D 8D 91D 151D 122DL 3DL
151-0089EA 88.8 EUR
151-0089 151-0084 151-0090 151-0093 151-0078 151-0076 151-0080 151-0079 151-0083 151-0082 151-0075 151-0074 151-0081 151-0086 151-0094 151-0088 151-0073 151-0091 151-0062 151-0077 151-0072 151-0087
Fiale colorimetriche di campionamento passivo
Fiale per gas
Le fiale colorimetriche di campionamento passivo vengono utilizzate per misurare le concentrazioni di gas in base a una media ponderata nel tempo (TWA, Time-Weighted Average), su periodi prolungati.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Le fiale colorimetriche sfruttano il principio della diffusione naturale del gas.
Una fiala colorimetrica è una fialetta di vetro con diametro interno specifico riempita in parallelo con un diffusore e un reagente chimico per consentire la dispersione del gas a una velocità costante e ottenere una decolorazione più duratura e una demarcazione migliore. La fiala colorimetrica di campionamento passivo può essere posizionata nella zona di respirazione dell'utente e può essere collegata a un supporto e a un fermo cilindrico.