Stampa…
Accuro Pump
Fornitore: Dräger
6400000 6400260
151-3130EA 675 EUR
151-3130 151-3141
Accuro Pump
Sistemi di rilevamento dei gas
Pompa a soffietto ergonomica da utilizzare in abbinato alle fiale di analisi a breve termine Dräger.
  • Funzionamento con una sola mano
  • Contacolpi e indicatore dei colpi finali della pompa
  • In plastica dura