Stampa…
HD Super™ process tables
Fornitore: Metro International
WT309US WT367HS MWT309US WT369US WT366US MWT307US
132-2106EA 2860 EUR
132-2106 METOWT367HS 132-0960 132-0962 METOWT366US METOMWT307US
HD Super™ process tables
Arredi Tavoli
Il piano da lavoro per laboratorio in acciaio inossidabile è disponibile in due versioni, con o senza ripiano inferiore. Le versioni senza ripiano inferiore presentano tre traverse che non occupano lo spazio destinato ai piedi e non richiedono una barra frontale di ostacolo.
  • Unobstructed flat surface for unimpeded work
  • No sharp edges through specially rounded corners
  • All stationary tables are 864 mm high with stationary posts and levelling feet (feet individually height-adjustable)
  • All mobile tables are 864 mm high with special posts and 4 poly casters (127 mm) - 2 swibel/2 brake