Stampa…
Sistema di filtrazione dell'aria con ricircolo e unità di estrazione
Fornitore: asecos
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 1340 EUR
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
Sistema di filtrazione dell'aria con ricircolo e unità di estrazione
Arredi Armadietti per la conservazione
Sistema di filtrazione dell'aria di ricircolo UFA.20.30
Per evitare complesse forature sul soffitto e sul tetto e sistemi di estrazione costosi. Cattura sicura dei vapori in uscita nel punto in cui sono rilasciati o prodotti.
Elevata flessibilità nella scelta della posizione di installazione
Protezione personale attiva grazie alla cattura sicura dei vapori dannosi con ritenzione nel sistema di filtrazione
Livello di rumorosità molto basso, circa 39 dB(A)
A norma ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Involucro in lamiera d'acciaio rivestito in plastica
Sistema di filtrazione multistadio e cavo di alimentazione
Incl. monitoraggio filtro e ricircolo collaudato VDE
Allarmi visivi e sonori tra cui contatto per allarme remoto
Dimensioni L×P×A (mm): 305×555×210
Il sistema modulare di filtrazione a ricircolo d’aria UFA.20.30 è in grado di ritenere i vapori dei solventi (idrocarburi) fino ad una saturazione del filtro di oltre il 99,999%, sia in normali condizioni operative, sia in caso di un incidente simulato nell’armadio di sicurezza.
È disponibile inoltre una versione speciale del sistema di filtrazione a ricircolo d'aria UFA.20.30-AUS per soddisfare le condizioni di pressione e i flussi volumetrici degli armadi di sicurezza con volume interno ridotto. Da installare su una staffa a parete o in un'apposita unità di alloggiamento.
Unità di estrazione
Pronto per essere collegato, installazione facile e rapida. Ventilazione tecnica sicura e approvata degli armadi di sicurezza, fino a 120 cambi d'aria.
Cattura sicura dei vapori e dei gas in uscita nel punto in cui vengono rilasciati o prodotti.
Rumorosità estremamente bassa, ideale per l'installazione diretta sul posto di lavoro
Con cavo di collegamento e cavo di alimentazione
Raccordo di collegamento 75 NW
Dimensioni L×P×A (mm): 200×400×200
A norma ATEX: CE II 3/-G c T4
Senza monitoraggio dell'aria estratta: il LED verde si spegne in caso di interruzione dell'alimentazione
Con monitoraggio dell'aria di estrazione: rilevatore di perdite di pressione integrato, in caso di guasto si spegne il LED verde e si accende quello rosso
Per l'installazione a parete: inclusi console di installazione, tubo flessibile, fermatubi e materiale di installazione
Le unità di estrazione per armadi sottobanco sono pensate per le condizioni di pressione e i flussi volumetrici degli armadi di sicurezza con volume interno ridotto.
A special version of the recirculating air filter system UFA.20.30-AUS is also available to meet the pressure conditions and volumetric flows of safety storage cabinets with a small internal volume. It can be installed on a wall bracket or in a convenient housing unit.
Ready to plug-in, easy and quick installation. Safe and approved technical ventilation of safety storage cabinets for up to 120-times air change.
Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced.