Stampa…
Gas cylinder cabinet, type 30, G-CLASSIC-30
Fornitore: asecos
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 5230 EUR
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Gas cylinder cabinet, type 30, G-CLASSIC-30
Arredi Armadietti per la conservazione
Armadi resistenti al fuoco per bombole sotto pressione per l'alloggiamento a norma di 4 bombole da 50 litri in edifici secondo DIN EN 12925-2 (09/98) TRG 280, BGR 120 e TRGS 526.
  • Semplice e comoda installazione delle linee per il gas - Ampia altezza interna (1890 mm) e dispositivo per la messa in bolla dell'armadio integrato
  • Prese entrata/uscita dell'aria sul tetto dell'armadio
  • Nessun uso non autorizzato - Chiusura a chiave (serratura a cilindro)
  • Le porte si aprono con un angolo massimo di 180°
  • Installazione veloce - L'armadio può essere integrato in un sistema già esistente di master-key, ventilazione completa ed uniforme all'interno dell'armadio (pavimento e soffitto)
Resistenza al fuoco 30 minuti
Test di resistenza al fuoco (test di tipo)
Approvazione GS, conformità CE
Etichettatura a norma EN 14470-2
Certificazioni: Resistenza al fuoco 30 minuti
Test di resistenza al fuoco (test di tipo)
Approvazione GS, conformità CE
Etichettatura a norma EN 14470-2
Informazioni per l'ordine: senza collegamento per ventilazione (disponibile su richiesta), collegamento per lo scarico o attrezzatura per gru, paranco o altra attrezzatura di trasporto.
La consegna dell'apparecchiatura asecos è garantita su minipala/pallet. Tuttavia, considerato il peso e la relativa fragilità di questo prodotto (l'impatto potrebbe danneggiare irreparabilmente l'intero armadio in caso le pareti si spaccassero), si consiglia di scegliere il servizio "consegna al sito di installazione", ossia l'apparecchiatura viene consegnata nel punto esatto del laboratorio in cui verrà utilizzata. In base alla lista di controllo, da confermare contestualmente alla preparazione del preventivo, e scegliendo l'opzione "consegna al sito di installazione", l'armadio verrà installato correttamente da tecnici specializzati che impiegheranno apposite attrezzature di movimentazione. La consegna al sito di installazione garantisce il rispetto dei requisiti dell'apparecchiatura.