Stampa…
Cappe di sicurezza microbiologiche, Classe II, MSC-Advantage™
Fornitore: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Cappe di sicurezza microbiologiche, Classe II, MSC-Advantage™
Cappe e involucri Armadi di sicurezza per biologia
Questa cappa di sicurezza biologica coniuga un design intelligente e un valore straordinario con la migliore efficienza energetica, affidabilità e fruibilità nel settore. Il design avanzato della cappa di sicurezza biologica MSC-Advantage™ migliora l'operatività e la manutenzione generali, garantisce massima sicurezza e ottimizza gli interventi di manutenzione e la pulizia. Grazie alla tecnologia avanzata del motore e del flusso d'aria interno, le cappe MSC-Advantage™ hanno un'efficienza energetica e un'operatività ottimali e facilità di manutenzione. Alla velocità massima, i motori consumano il 60% in meno di energia rispetto alle cappe standard. Per risparmiare ulteriormente energia, il controllo della velocità intelligente riduce automaticamente la velocità della ventola al 30% quando il pannello in vetro è chiuso. Questa tecnologia prolunga la durata del filtro HEPA assicurando allo stesso tempo un ambiente di lavoro sterile e un risparmio energetico che riduce al minimo i costi d'esercizio.
  • Semplice da usare, il controllo a microprocessore visualizza i dati importanti relativi a funzionamento, sicurezza e manutenzione
  • Un esclusivo sistema di monitoraggio del fattore di prestazioni avvisa quando è necessario un intervento di manutenzione
  • SmartPort™: metodo omologato TÜV, sicuro e pulito per la disposizione delle tubazioni per vuoto e dei cavi nella parete laterale della cappa di sicurezza biologica
  • Piano di lavoro in acciaio inossidabile diviso e flessibile, facilmente rimovibile per pulizia e autoclavaggio
  • Design ergonomico; parte anteriore inclinata per maggiore comfort e minore fatica dell'operatore, livello di rumorosità ridotto, ampia area di lavoro e comodi braccioli
I pannelli anteriori in vetro della gamma di cappe MSC-Advantage™ rientrano completamente nel telaio per consentire un comodo accesso alle superfici superiori interne del vetro. Inoltre, tutti i componenti rimovibili, inclusi i filtri HEPA, possono essere sostituiti accedendovi dalla parte anteriore, riducendo al minimo i tempi di sostituzione. In tutta la cappa sono montati componenti lisci, per eliminare il rischio di lesioni durante le operazioni ordinarie di pulizia, servizio e manutenzione.
Certificazioni: Certificata a norma EN 12469 di TÜV Nord.
Informazioni per l'ordine: costi di consegna, montaggio e messa in funzione disponibili su richiesta. Altri accessori e opzioni disponibili. Per ulteriori dettagli, contatta i nostri uffici.