Stampa…
Congelatori verticali professionali
Fornitore: Liebherr
GG4310 GGU1550 GGU1500
471-0070EA 0 EUR
471-0070 471-1183 471-0472
Congelatori verticali professionali
Congelatori Congelatori per usi generici/di laboratorio
Congelatori standard con raffreddamento statico.
  • Display digitale
  • Scongelamento manuale
  • Sportello reversibile e bloccabile con chiusura automatica a 45° (stabile a 90°)
  • Controllo elettronico della temperatura
Intervallo di temperatura: −9 a −26 °C/−14 a −28 °C.