Stampa…
Congelatori verticali per usi biomedici, PHCbi
Fornitore: PHC Corporation
MDF-U443 MDF-U5412 MDF-U5312
472-0116EA 0 EUR
472-0116 471-0699 471-1026
Congelatori verticali per usi biomedici, PHCbi
Congelatori Congelatori per usi generici/di laboratorio
Congelatori biomedicali per garantire le prestazioni e l'affidabilità massime richieste in applicazioni di conservazione e ricerca. In campo medico, consentono di conservare in modo affidabile vaccini e sacche di sangue ma anche campioni per le diagnosi. In campo industriale, sono ideali per test di invecchiamento e della temperatura su componenti elettronici, dispositivi di precisione e resine composte. Range di temperatura: −20...−35 °C (modello MDF-U443: fino a −40 °C).
  • Allarmi visivi e acustici regolabili per alte o basse temperature e per interruzione di alimentazione
  • Controllo a microprocessore con display digitale della temperatura
  • Backup della memoria non volatile per le impostazioni
  • Porta con chiusura a lucchetto
  • Autodiagnostica
Quattro ruote e due piedini regolabili.
On four castors and two adjustable feet