Stampa…
Sistema di estrazione automatico compatto, SOXTHERM®
Fornitore: GERHARDT
13-0006 13-0008
705-0541EA 0 EUR
705-0541 705-0506
Sistema di estrazione automatico compatto, SOXTHERM®
Estrattori Estrattori automatici
Le unità SOXTHERM® sono apparecchiature di estrazione automatiche completamente programmabili per la determinazione dei grassi negli alimenti, tra cui prodotti lattiero-caseari, cereali, frutta, carne e cioccolato. Inoltre, il Soxtherm può essere utilizzato come processo di estrazione iniziale nella determinazione degli inquinanti in campioni ambientali, quali pesticidi, PCB, fenoli, diossine e additivi per plastiche. L'apparecchiatura è stata progettata per una manipolazione sicura ed economica dei solventi volatili. Le caratteristiche di sicurezza includono inoltre una porta anteriore in vetro a chiusura e apertura automatica all'inizio e alla fine del programma e bicchieri di vetro illuminati, per una facile ispezione visiva dell'avanzamento dell'estrazione.
  • Recupero automatico ed efficiente dei solventi con controllo sensore di livello elettronico nel serbatoio di recupero
  • Rapidità e accuratezza con una resa maggiore rispetto ai Soxhlet tradizionali
  • Controllo continuo di tutti i servizi, compreso il monitoraggio dell'acqua di raffreddamento e dell'aria che arresta il sistema in caso di guasti
  • Controllo della temperatura con arresto per sovratemperatura
  • Avvisi sonori e visivi informano l'operatore dei problemi nel sistema
Metodi conformi a AOAC, EPA e DEV.
Bicchieri per estrazione macro: Ø54×130 mm, 150 ml
Bicchieri per estrazione micro: Ø46×130 mm, 75 ml
Informazioni per l'ordine: Il sistema di controllo Multistat o il software di estione SOXTHERM®, per cui è richiesta la disponibilità di un pc, devono essere ordinati separatamente. L'aria compressa è necessaria a 4,5 bar.