Stampa…
Evaporatori rotanti
Fornitore: IKA
10004799 10004802 10004805
IKAA10004799EA 5579 EUR
IKAA10004799 IKAA10004802 IKAA10004805
Evaporatori rotanti
Evaporatori Evaporatori rotanti
Evaporatori rotanti con bagno riscaldante incorporato, dal funzionamento semplice e sicuro grazie ai comandi ergonomici situati sul pannello anteriore.
  • Tutti i modelli sono dotati di elevatore motorizzato con funzione 'safety stop'
  • Display digitale della velocità e display digitale della temperatura del bagno
  • Interfaccia a infrarossi per il trasferimento dei dati dal bagno riscaldante all'unità di azionamento
  • Bagno riscaldante digitale con controllo a microprocessore utilizzabile con olio o acqua, caratterizzato dalla presenza di maniglie per il trasporto integrate per una maggiore sicurezza
  • Interfaccia RS-232 per funzionamento remoto da PC utilizzando il software labworldsoft® (opzionale), per il funzionamento in modalità automatica
A motorised lift with 140 mm stroke with 'safety stop' function - if the power cuts out the evaporator flask is automatically lifted out of the heating bath. Units can be programmed to reverse the evaporation flask's direction of rotation at intervals to assist the drying process. Temperature control of the heating bath is via a microprocessor controller.
Informazioni per l'ordine: Supplied with water/oil bath, 1 L evaporation flasks (NS 29/32), 1 L receiving flasks (KS35/20) and condensing glassware set (except Flex Package which is supplied without glassware).
Please note: A vacuum source, vacuum-check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for advice and details.
Attenzione: * With transparent plastic coating
** Delivered only with bath, vapour tube, clamps for glassware and Woulf bottle. This package enables the customer to select the glassware set-up for their specific application.
See 'Glassware and accessories for rotary evaporators RV 10/RV 8' for details of glassware available for the Flex Package