Stampa…
Elettrodi, Genepaddles
Fornitore: BTX
45-0123 45-0122
732-0032EA 666 EUR
732-0032 732-0950
Elettrodi, Genepaddles
Elettrodi Elettrodi per elettroporazione
Gli elettrodi a paletta Genepaddles non invasivi e riutilizzabili sono stati progettati per applicazioni in vivo e in vitro, ad esempio per veicolazione di geni (IVEGD) in embrioni murini. Gli elettrodi vengono posizionati davanti e dietro l'embrione in seguito a iniezione della molecola di interesse per l'emissione di un impulso di elettroporazione.
  • Gold plated rectangular paddles, available in two sizes 3×5 mm or 5×7 mm
  • Genepaddles may be positioned in parallel at a predetermined gap in tissue using the Genetrode/Genepaddle holder
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 200 V DC (do not use AC)
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Pulse number range: 1 - 99 (depending on voltage and pulse length settings)
Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range.
Requires Genetrodes/Genepaddle holder, square post cables and coaxial banana plug cable.
Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range