Gli elettrodi a pinza sono riutilizzabili e destinati a un'ampia varietà di applicazioni in vivo, quali veicolazione di farmaci e geni. Gli elettrodi a pinza sono composti da una pinza e una coppia di elettrodi a piastra.
- Le piastre elettrodo sono regolabili tramite il rullo montato sulla pinza
- Gli elettrodi afferrano l'area di tessuto da esaminare dopo l'iniezione della molecola di interesse e vengono prodotti impulsi di elettroporazione con un generatore BTX
- Il campo elettrico introdotto dagli elettrodi a pinza provoca la formazione temporanea di pori nelle cellule del tessuto per consentire l'assorbimento delle molecole
Sono disponibili due modelli. Le pinze da 1×1 cm con piastre elettrodo in ottone vengono utilizzate per gli animali più piccoli. Le pinze più grandi vengono fornite con due paia di piastre elettrodo in acciaio inox, 1,5×1,5 cm o 2×2 cm, e utilizzati per aree con superfici più ampie.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).
Range di lunghezza impulsi: 10 µsec a 99 msec (ammessi impulsi multipli)
Distanza elettrodi: 0,1 fino a 13 cm