Stampa…
Elettrodi, 2-Needle Array™
Fornitore: BTX
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 376 EUR
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Elettrodi, 2-Needle Array™
Elettrodi Elettrodi per elettroporazione
Gli elettrodi 2-Needle Array sono elettrodi ad aghi specificamente progettati per applicazioni di veicolazione di farmaci o geni in vivo. L'elettrodo si compone di una impugnatura riutilizzabile e di array a 2 aghi sterili monouso.
  • Elettrodo in acciaio inox, impugnatura in Delrin
  • Tecnica semplice, economica e sicura per veicolazione di geni in vivo tramite iniezione diretta di DNA plasmidico nel muscolo
Elettrodo disponibile in due misure. La combinazione di 2-Needle Array da 5 mm e impugnatura è consigliata per masse muscolari piccole, ad esempio tibiale del topo. La combinazione di 2-Needle Array da 10 mm e impugnatura è consigliata per masse muscolari più grandi, ad esempio gastrocnemio del ratto.
Compatibilità generatore: ECM® 830, ECM® 2001
Range di tensione: 0 - 500 V
Range di lunghezza impulsi: 10 µsec a 99 msec in PBS
Lunghezza impugnatura: 8 cm
Lunghezza ago: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm