Stampa…
Elettrodi, Genetrode™
Fornitore: BTX
45-0113 45-0114 45-0115 45-0116 45-0117 45-0161 45-0162 45-0160 45-0163 45-0164
732-0010EA 548 EUR
732-0010 732-0011 732-0012 732-0013 732-0014 BTXI45-0161 BTXI45-0162 732-0933 BTXI45-0163 BTXI45-0164
Elettrodi, Genetrode™
Elettrodi Elettrodi per elettroporazione
Gli elettrodi ad ago Genetrode™, forniti in coppie e riutilizzabili, sono ideali per applicazioni di elettroporazione in vivo e in ovo, tra cui veicolazione di farmaci e geni.
  • Cinque modelli per adattarsi a misura e forma dell'area di elettroporazione
  • Ciascun modello si compone di una coppia di elettrodi configurati dritti o piegati a L con puntali in oro
  • Gli elettrodi sono collocati nel tessuto dopo l'iniezione della molecola di interesse e viene fornito un impulso di elettroporazione mediante un apposito generatore
  • Il campo elettrico introdotto dagli