Stampa…
Cuvette per elettroporazione Plus
Fornitore: BTX
45-0124 45-0125 45-0126 45-0134
732-0020EA 249 EUR
732-0020 732-0021 732-0023 BTXI45-0134
Cuvette per elettroporazione Plus
Cuvette Cuvette per elettroporazione
Cuvette monouso di qualità superiore per la trasfezione/trasformazione di tutti i tipi di cellule. Queste cuvette sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di elettroporazione.
  • Transfer pipette for manipulation of samples and gamma irradiated together for sterility
  • Polished aluminium electrodes in the cuvettes lowers arcing frequency
  • Cuvettes (without cap) are autoclavable
I tappi circolari delle cuvette facilitano l'apertura con una mano e sono codificati a colori per la rapida identificazione dei campioni.