Stampa…
Sistema per elettroforesi su gel orizzontale grande, Owl™ A2 e A5
Fornitore: THERMO OWL SCIENTIFIC
A2-BP A5
730-0154EA 1590 EUR
730-0154 730-0103
Sistema per elettroforesi su gel orizzontale grande, Owl™ A2 e A5
Sistemi per elettroforesi Sistemi orizzontali per elettroforesi su gel
Il sistema per elettroforesi orizzontale Owl A2 è un apparecchio semplice, funzionale e rapido per l'analisi dettagliata di DNA/RNA di più campioni. È disponibile con o senza raccordi di ricircolo del tampone. Owl A5 comprende un sistema di ricircolo che impedisce la generazione di gradienti di pH e ionici e quindi fornisce una risoluzione elevata e risultati univoci e riproducibili. Owl A5 è ideale per analisi lunghe, più set di campioni o gel di RNA. Impedisce inoltre una migrazione eterogenea, la deformazione delle bande e la separazione di molecole di RNA pH dipendenti glicosilate inMore Product Information