Stampa…
Sonde per ossigeno disciolto per applicazioni industriali, OxyFerm FDA
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
237453 237454 237450 237452 237455 237540 237541 237542 237543 237544
662-0175EA 2270 EUR
662-0175 664-0202 664-0200 664-0201 664-0203 664-0222 664-0221 664-0220 664-0219 664-0218
Sonde per ossigeno disciolto per applicazioni industriali, OxyFerm FDA
Elettrodi Elettrodi per ossigeno disciolto
Sensori elettrochimici per ossigeno ideali per applicazioni con requisiti igienici rigorosi, ad es. nell'industria farmaceutica e nella produzione di generi alimentari e bevande. I sensori sono dotati di una membrana con omologazione FDA per l'uso in processi igienici e possono essere sottoposti a sterilizzazione a vapore, autoclavaggio e sanificazione CIP.
  • Sterilizzazione a vapore, sanificazione Cleaning in Place (CIP), autoclavabili
  • Bassa deriva per misurazioni affidabili e tempi di risposta rapidi
  • Costo di proprietà ridotto grazie ai cicli di manutenzione a lungo termine
Specifiche tecniche
O₂: da 10 ppb alla saturazione o 0,1 - 200% di aria.
Temperatura: 0 - 130 °C; max. 4 bar.
TC: 22 KOhm NTC.
ATEX / IECEx approval: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D ia lllC T x °C Da/Db
Certificazioni: Approvazione ATEX/IECEx: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D ia lllC T x °C Da/Db.