Stampa…
Burette digitali, Top Buret
Fornitore: EPPENDORF
4965000.017 4965000.025
613-3667EA 980 EUR
613-3667 613-3668
Burette digitali, Top Buret
Burette
Volume variabile.
  • Dispensazione continua da 0,01 a 999,9 ml tramite rotazione delle rotelle: incrementi di 2,5 ml a rotazione completa per il modello Top Buret M e di 5 ml a rotazione completa per il modello Top Buret H
  • Valvola di sicurezza per innesco senza perdita di reagente
  • Tubo di scarico ruotabile a 360° e regolabile verticalmente (10 - 200 mm) e orizzontalmente (142 - 220 mm)
  • Raccordo per provetta per essiccazione (disponibile come opzione)
  • Alimentazione tramite batterie a lunga durata con indicazione dello stato di carica
Per titolazione sicura, semplice, precisa e continua.
Informazioni per l'ordine: fornite con valvola di sicurezza, tubo di riempimento telescopico (210 - 370 mm), tubo di scarico regolabile, tre adattatori per flaconi con collo filettato di diametro 32/38/40 mm, due microbatterie e un certificato di qualità.