Stampa…
Dispensatori per bottiglie, ceramus®-classic
Fornitore: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 362 EUR
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Dispensatori per bottiglie, ceramus®-classic
Dosatori per bottiglia
Volume fisso o variabile, autoclavabile.
  • Ghiera di regolazione micrometrica per un dosaggio di precisione
  • Pistone in ceramica
  • Certificato di conformità
Informazioni per l'ordine: Dosatori Ceramus®-Classic forniti con filettatura A da 32 mm, tre adattatori per collo a vite (A28, A45, S40), un tubo d'aspirazione con raccordo a vite, un tubo di scarico, numero di serie e certificato di qualità.