Stampa…
Dispensatori per bottiglie, EM-dispenser
Fornitore: HIRSCHMANN
9340200 9360200
613-3234EA 268 EUR
613-3234 613-3251
Dispensatori per bottiglie, EM-dispenser
Dosatori per bottiglia
In PP con pistone in vetro, a volume variabile, autoclavabili.
  • Adatti per sostanze acquose non aggressive o sostanze organiche che non intaccano il polipropilene
  • Ghiera di regolazione micrometrica per un dosaggio di precisione
  • Certificato di conformità
Informazioni per l'ordine: dosatori EM-dispenser forniti con filettatura A da 32 mm, 3 adattatori (A28, A45, S40), 1 tubo d'aspirazione con raccordo a vite, 1 tubo di scarico, numero di serie e certificato di qualità.