Stampa…
VWR®, Dispenser per bottiglie
Fornitore: VWR Collection
612-4750EA 341 EUR
612-4750 612-4751 612-3669 612-3670 612-3671 612-3672
VWR®, Dispenser per bottiglie
Dosatori per bottiglia
Volume variabile, autoclavabili.
  • Sistema di valvole con molla in acciaio
  • PP con cilindro in vetro di precisione
  • Sistema di impostazione del volume rapido e facile da usare
  • Ulteriore regolazione fine del volume rotante per l'uso con la mano destra o sinistra
  • L'adattatore consente la rotazione del dispenser sulle bottiglie nella posizione desiderata
Queste unità standard in PP, con cilindro in vetro, sono adatte per liquidi acquosi, acidi diluiti e alcali - non per l'uso con solventi e acido fluoridrico che attaccano il PP (per bottiglie con filettaturaMore Product Information