Stampa…
Data logger di temperatura e umidità ad alta precisione, iLog
Fornitore: Askey Dataloggers
EI-1E-D-32-L EI-2E-D-32-L
620-9300EA 501 EUR
620-9300 620-9301
Data logger di temperatura e umidità ad alta precisione, iLog
Registratori
Questi registratori offrono un costante monitoraggio per prodotti sensibili alla temperatura e all'umidità, rilevando e registrando anche le variazioni più lievi.
  • Alarm LED indicators
  • Intuitive software for easy configuration and retrieving information
  • Activation with a magnetic key or by the Console software for organising and analysing the data
  • Bookmark capabilities and wide temperature range (high heat, ambient, refrigerated, frozen and dry ice)
  • Detachable, customisable external sensor lengths and probe styles
  • Two year warranty
  • Polycarbonate case
Ø×H: 76×18 mm, internal sensor iLog - IP 67 and external sensor iLog - IP 65.
Estremità della sonda in acciaio inox (80 mm) e cavo da un metro.
* Temperatura interna/** Temperatura esterna
Default file format: PDF and LRF with TXT, CSV, SYLK and LCF data export. It offers password protected security (programmable using Console Pro Software).
Certificazioni: 21 CFR Part 11, EN 12830 compliant, NIST traceable, ISO 9001:2008, RoHS and CE certified.
Informazioni per l'ordine: Console software is required but not supplied. Please contact your local Avantor office for further information.