Stampa…
Contenitori Dewar, serie Agil
Fornitore: Air Liquide
AGIL052 AGIL12 AGIL1L2 AGIL22 AGIL32 AGIL62
478-3411EA 475 EUR
478-3411 478-3412 478-3413 478-3414 478-3415 478-3416
Contenitori Dewar, serie Agil
Dewar e vasi criogenici
Contenitori Dewar, in acciaio inox. Per tutte le applicazioni nel range di temperatura da −200 a +200 °C.
Maniglia laterale (Agil da 0,5 a 1/L) e per trasporto (tranne Agil 0,5). Coperchi in sughero da ordinare separatamente.
* Con azoto liquido a 20 °C, 1013 mb, contenitore stazionario e coperchio chiuso.