Stampa…
Contenitori Dewar, tipo GSS
Fornitore: KGW
2300 2302 2303 2304 2305 2680 2681 2682 2301
478-5432EA 546 EUR
478-5432 478-5435 478-5434 478-5431 478-5436 478-5142 478-5143 478-5144 478-5433
Contenitori Dewar, tipo GSS
Dewar e vasi criogenici
Contenitori Dewar, in acciaio inox, per stoccaggio e trasporto di azoto liquido, ghiaccio secco e altri refrigeranti. Con isolamento sotto vuoto e range di temperatura di −200...+200 °C.
  • Con impugnatura laterale e maniglia per trasporto
Visualizza i codici
Specifiche
Modello GSS 1000 GSS 3000 GSS 2000 GSS 500 GSS 6000 GSS 1000 W
Capacità 1 L 3 L 2 L 0,5 L 6 L 1 L
Environmentally Preferable
Range di temperatura da -200 a +200 °C da -200 a +200 °C da -200 a +200 °C da -200 a +200 °C da -200 a +200 °C da -200 a +200 °C
Evaporazione giornaliera 0,9 L 3,1 L 1,1 L 1,0 L 2,9 L 1,6 L
Ø int. 85 mm 185 mm 100 mm 65 mm 185 mm 100 mm
Altezza interna 206 mm 160 285 mm 180 mm 270 mm 157 mm
Ø est. 107 mm 200 mm 122 mm 87 mm 200 mm 122 mm
Altezza totale 231 mm 190 mm 312 mm 203 mm 300 mm 177 mm