Stampa…
Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Fornitore: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 2190 EUR
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Colorimetri Kit di comparazione
Lovibond Comparator 2000 è adatto per l'analisi di acque di bevande, acque di scarico o di alimenti. Ogni kit comprende:
  • Un comparatore visivo che porta il campione e gli standard colorimetrici nello stesso campo visivo, per un confronto più accurato
  • Una selezione di standard colorimetrici - filtri di vetro in dischi, kit pre-calibrati, per dare letture dirette all'interno degli intervalli di misura
  • Una fonte luminosa da banco standardizzata che assicura condizioni luminose costanti e uniformi per il confronto colorimetrico e, quindi, letture più precise e riproducibili
  • Cuvette con cammino ottico di tipo appropriato