Stampa…
Bagni termostatati refrigerati compatti, serie CF
Fornitore: Julabo GmbH
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 5520 EUR
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Bagni termostatati refrigerati compatti, serie CF
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
Termostati a circolazione compatti refrigeranti/riscaldanti utilizzabili sul banco o in una cappa chimica, ideali per il controllo della temperatura di apparecchiature di distillazione o impianti compatti. Tutti e quattro i modelli sono caratterizzati da raccordi per pompa per termostatazione esterna e apertura del bagno per il controllo della temperatura di oggetti di piccole dimensioni direttamente nel bagno termostatico. La temperatura ambiente massima +40 °C e la ventilazione per raffreddamento ad aria consentono di posizionare l'unità vicino ad altre unità o direttamente in una cappa chimica.
Modelli CF30/CF40 ideali per applicazioni quotidiane:
Temperature di esercizio fino a +150 °C con pompa premente
Tastierino antischizzo
Display a LED per temperatura con controllo preciso della temperatura tramite PID
Interfaccia RS232 per collegamento a PC
Le unità CF31 e CF41, ideali per le applicazioni più impegnative, vantano le seguenti caratteristiche, oltre a quelle in comune con le CF30 e CF40:
Temperature d'esercizio fino a +200 °C con potente pompa premente e aspirante a regolazione elettronica
Luminoso display VFD e display LCD interattivo con guida utente
ICC (Intelligent Cascade Control) intelligente e auto-ottimizzante e TCF (Temperature Control Features)
Interfaccia RS232/RS485 per collegamento a PC e collegamento a sensore PT100 esterno
Modulo di programmazione integrato con sei programmi da 60 passi, calibrazione a tre punti e allarme tempestivo di basso livello del liquido
Portata massima/pressione massima:
CF30, CF40: 15 l/min, pressione 350 mbar
CF31, CF41: 22 - 26 l/min, pressione 400 - 700 mbar, aspirazione 200 - 400 mbar (con capacità della pompa a regolazione elettronica).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Informazioni per l'ordine: Fornito con due portagomma per tubi di diametro interno di 8 e 12 mm. È disponibile un modulo elettronico con collegamenti analogici come accessorio opzionale per le unità CF31 o CF41. Per ulteriori dettagli, contattare Avantor.
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a +20, 0, −20 e −30 °C.