Stampa…
Bagni termostatati refrigerati per basse temperature
Fornitore: Julabo GmbH
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 25970 EUR
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Bagni termostatati refrigerati per basse temperature
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
Bagni termostatati refrigerati per temperature molto basse, adatti per termostatazione esterna con funzionamento simultaneo nella vasca. Le unità offrono notevoli capacità refrigeranti e riscaldanti per tempi di raffreddamento e riscaldamento rapidi anche con sistemi esterni a volumi elevati. I modelli FP offrono un controllo della refrigerazione proporzionale per risparmiare energia e ridurre l'emissione di calore nell'ambiente. I modelli designati con W sono raffreddati ad acqua. Tutti i modelli sono dotati di maniglie e ruote orientabili per facilitarne il trasporto e di rubinetti di scarico per un comodo drenaggio del fluido termostatico. Isolamento migliorato per prevenire la formazione di ghiaccio e indicazione visiva del livello di riempimento. Applicazioni tipiche: controllo della temperatura di recipienti di reazione incamiciati, autoclavi, impianti compatti, kilo labs, determinazione del punto di congelamento, calibrazione a basse temperature e analisi petrolchimiche.
  • Visualizzazione della temperatura effettiva e fino a tre temperature impostate
  • Capacità della pompa a regolazione elettronica con display illuminato per la visualizzazione dello stadio
  • Collegamento per sensore esterno PT100 per misurazione e controllo
  • Modulo di programmazione integrato con 10 passi di programmazione
  • Interfaccia RS232
Modelli ME:
Ampio display luminoso VFD per la segnalazione simultanea dei valori effettivo e impostato interno/esterno, controllo della temperatura tramite PID a cascata per la massima stabilità interna ed esterna. Sistemi di allarme tempestivo con segnale acustico per basso livello del liquido e per limiti di temperatura alta/bassa. Possibilità di calibrare contemporaneamente fino a tre temperature.
Modelli HL, SL:
Stesse caratteristiche dei modelli ME, inoltre: display LCD retroilluminato, con menu interattivo e collegamenti per elettrovalvole opzionali o riscaldatore HST Booster con capacità riscaldante aggiuntiva di 6 kW. Modulo elettronico con collegamenti analogici per datalogger e programmatore di set point disponibile come accessorio opzionale.
ICC intelligent, self-optimising cascade temperature control
TCF (Temperature Control Features) for band limit, limit setting, co-speed factor and control dynamics
Particularly powerful pressure and suction pump to 1,1 bar, electronically adjustable
RS232/RS485 interface for comprehensive communication and networking possibilities
Integrated programmer for six 60-step programs
Portata massima/pressione massima:
ME: 11 to 16 L/min, 450 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
HL, SL: 22 to 26 L/min, 700 mbar pressure, 400 mbar suction (with electronically adjustable pump capacity)
Informazioni per l'ordine: Tutte le unità dotate di interfaccia RS232 sono compatibili con il software EasyTemp, scaricabile gratuitamente, per controllo da PC. I modelli FP(W)90, FP(W)55 e FP(W) 52 sono disponibili su richiesta con un range di temperatura d'esercizio esteso fino a 150 °C. Disponibili anche unità con apertura del bagno, anziché luce di riempimento isolata. Per ulteriori dettagli, contattare Avantor.
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a 20; 0; −20; −40; −60 e −80 °C