Stampa…
Bagni termostatati per calibrazioni
Fornitore: Julabo GmbH
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 12050 EUR
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Bagni termostatati per calibrazioni
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Circolatori per calibrazione
Questi bagni termostatati per calibrazione sono stati progettati per applicazioni in laboratorio quali procedure ISO, DKD, NAMAS, UKAS e sono conformi ai requisiti DIN EN ISO 9001:2000. Le unità sono dotate di una camera a temperatura costante e possono essere utilizzate per una calibrazione precisa di termosensori, strumenti di misurazione e termometri in conformità agli standard nazionali e internazionali. I modelli con serpentina di raffreddamento sono ideali per temperature comprese tra −30 e +200 °C e possono essere utilizzati anche come termostati per la calibrazione a temperature comprese tra 50 e 300 °C. Grazie al sensore di precisione di riferimento (opzionale) è possibile misurare la temperatura di riferimento. I bagni sono caratterizzati da un controllo termico PID a cascata per una maggiore stabilità della temperatura interna e esterna e un programmatore integrato a 10 fasi.
  • Uniformità termica da 0,005 a 0,03 K (in base al modello)
  • Sul display luminoso VFD sono visualizzati 3 valori di temperatura simultaneamente
  • Pompa per la pressione e l'aspirazione particolarmente potente (a 1,1 bar) regolabile elettronicamente
  • Interfaccia RS232 e connessione per il sensore di riferimento PT 100
  • Modulo elettronico (disponibile come optional) con connessioni analogiche per datalogger e dispositivo di impostazione delal temperatura
Max. flow rate/max. pressure:
22 to 26 L/min, 400 to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
22 to 26 l/min, 400 mbar to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
Attenzione: N.B.: Capacità refrigerante a +20; 0 e -20 °C