Stampa…
VWR®, Bagni per Termostati
Fornitore: VWR Collection
462-0263EA 1300 EUR
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Bagni per Termostati
Bagni Bagni ad aqua senza agitazione
Realizzato in acciaio inossidabile o policarbonato. Ideale per l'uso con termostati ad immersione VWR®. Per usi dove la durabilità dell'acciaio inossidabile o la trasparenza del policarbonato sono vantaggiose.
  • Bagni aperti, ideali per l'uso con termostati a immersione VWR® o di altri produttori
  • Disponibile in acciaio inossidabile o policarbonato
  • Robusto e durevole
  • Facile da pulire
Nota: i range di temperatura elencati di seguito sono validi solo quando i recipienti vengono utilizzati con termostati a immersione. È richiesto un termostato a immersione, non fornito con il bagno.