Stampa…
Bagni con termostati a circolazione per alte temperature, modelli Forte HT
Fornitore: Julabo GmbH
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 13880 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Bagni con termostati a circolazione per alte temperature, modelli Forte HT
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione riscaldanti
I termostati per alte temperature sono utilizzabili per termostatazione fino a 400 °C, offrono potenti capacità per tempi di preriscaldamento minimi e una rapida compensazione delle reazioni endotermiche. Le applicazioni comprendono l'utilizzo con i: reattori, autoclavi, colonne di distillazione, microimpianti, impianti pilota e stabilimenti di produzione. L'ossidazione è ridotta grazie al sistema a circuito chiuso, che impedisce inoltre la fuoriuscita di odori sgradevoli e vapori, anche alle alte temperature.
  • Il preriscaldamento automatico garantisce un riscaldamento delicato