Stampa…
Chiller, serie FL
Fornitore: Julabo GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 5160 EUR
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Chiller, serie FL
Chiller compatti ed ergonomici, dotati di vasche in acciaio inossidabile con volume elevato; possono essere raffreddati ad aria o a acqua. Possono essere utilizzati con evaporatori rotanti, autoclavi, recipienti di reazione e per le applicazioni di laboratorio di routine che prevedono il raffreddamento. Tutte le unità sono dotate di display a LED, integrato in una tastiera con protezione antispruzzo, per la visualizzazione della temperatura reale e del valore impostato. Inoltre, sono dotate di maniglie integrate nell'involucro esterno che ne facilitano lo spostamento. Un compartimento con chiusura a cerniera serve per conservare il manuale d'uso e altri documenti. La pulizia del condensatore è agevole, grazie alla griglia di aerazione rimovibile. Fessure di aerazione anteriori e posteriori che permettono di posizionare le unità una vicina all'altra. I modelli da FL2503 a FLW11006 sono dotati di funzione allarme con sensore in grado di monitorare il grado di pulizia del condensatore e di fornire diagnostiche in linea con la funzione 'BlackBox'.
  • L'intervallo della temperatura da −20 a +40 °C e il controller  PID garantiscono una stabilità termica di ±0,5 °C
  • Le unità sono riempite dall'alto, sono dotate di coperchio protettivo con cerniera e comprendono un indicatore di livello chiaramente visibile
  • I modelli con pressione della pompa >1 bar hanno un indicatore di pressione con spia luminosa e sono dotati di un bypass per regolare la portata della pompa
  • Allarmi sonori e visivi che scattano in caso di scarsità di liquido
  • L'interfaccia RS232 e l'uscita per l'allarme analogico sono localizzati sul pannello frontale (accesso facilitato)
Capacità massima della pompa:
FL_00: 15 L/min, 350 mbar pressione
FL_01: 23 L/min, 1000 mbar pressione
FL_03: 40 L/min, 500 - 3000 mbar pressione
FL_06: 60 L/min, 500 - 6000 mbar pressione
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
Certificazioni: Classe di protezione a norma IEC529; IP 21
Informazioni per l'ordine: completi di 2 adattatori per i tubi. Per queste unità si consiglia l'uso di acqua, miscela acqua-glicole e liquido per bagni termostatici Julabo Thermal. Si noti che le unità FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 e FLW20006 richiedono un alimentatore a 3 fasi.
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a 20; 0; −10 °C