Stampa…
Refrigeratori a immersione, serie FT
Fornitore: Julabo GmbH
9650820 9650890 9650840 9650842 9650892 9650893
473-3005EA 3080 EUR
473-3005 473-3020 473-3306 473-0019 473-0020 JULA9650893
Refrigeratori a immersione, serie FT
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
I criogeneratori FT possono essere collegati a un bagno termostatico per la controrefrigerazione continua oppure possono essere utilizzati per un rapido raffreddamento dei liquidi a basse temperature. Questi apparecchi compatti e facili da usare sono adatti a diversi tipi di applicazioni di raffreddamento.
  • Efficient cooling with reduced energy consumption
  • Easy to move around the laboratory by convenient carrying handles, larger FT900/902 have castors
  • Alternative to cooling with dry ice or tap water
  • FT402, FT902 and FT903 provide temperature control via a