Stampa…
Sedie, sgabelli e regginpiedi, in acciaio inossidabile
Fornitore: Kango
7NN12VHXX00905 7NN12VHXX04905 7KA82FXYO00512 7KA82FXYO00905 7NG26VHXX04905 7NG36VHXX04905 7NG36VHXX00905 7NG26VHXX00905
132-8451EA 543 EUR
132-8451 132-8452 139-0468 139-0207 BIEN7NG26VHXX04905 139-0440 BIEN7NG36VHXX00905 BIEN7NG26VHXX00905
Sedie, sgabelli e regginpiedi, in acciaio inossidabile
Sedie
Chairs, stools and stand-up with polyurethane foam seats and backrests with stainless steel 316 L base.
  • 316L stainless steel column and base (five-branch base for the chairs and stools / horse shoe base with anti-slip coating for the stand-up seat)
  • Easily cleaned using common household products
Chairs
Ergonomically designed seats and backrests made from 40 mm thick, soft, comfortable polyurethane foam
No irritating sweating
Resistant to nicks, weak acids, sparks and lubricants
The 316L stainless steel base is especially corrosion-resistant
Height adjustment with screw hidden inside the column
Available with or without footrest
Fire resistant
Dimensions of the seat (W×D): 410×390 mm
Dimensions of the backrest (W×H): 360×220 mm
Sgabelli
Seduta rotonda in poliuretano espanso confortevole, morbido, spesso 40 mm
Resistente alle intaccature, agli acidi deboli, a scintille e lubrificanti
La base è particolarmente resistente alla corrosione
Ideale per l'uso in ambienti umidi, camere bianche, laboratori e nell'industria alimentare
Regolazione dell'altezza con manopola a vite in acciaio inox
Disponibile con o senza poggiapiedi
Con certificazione antincendio
Sedile rialzato
Base semicircolare in acciaio inossidabile 316L con rivestimento in PVC antiscivolo
Sede cilindrica in PU
Maniglia per il trasporto integrata nel sedile
Salvaspazio
Con regolazione telescopica in altezza
Dimensioni del sedile (L×P): 345×100 mm