Stampa…
Microcentrifughe, Pico™ e Fresco™
Fornitore: Thermo Scientific
75002410 75002415 75002420 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 2460 EUR
521-1095 521-1096 521-1097 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Microcentrifughe, Pico™ e Fresco™
Centrifughe Microcentrifughe
Pico (ventilata) e Fresco (refrigerata) sono disponibili in due velocità. Pico™ e Fresco™ 17 sono perfette per le attività di routine mentre Pico™ e Fresco™ 21 sono ideali per applicazioni di ricerca di alto livello.
  • Il rotore a 24 posti può essere utilizzato per tutte le provette da 1,5 a 2,0 ml, anche mini-prep e le provette per ultrafiltrazione
  • Tecnologia Composite Rotor, per una maggiore resistenza chimica e accelerazione/frenata più rapidi rispetto al formato tradizionale in alluminio
  • L'esclusivo coperchio di biocontenimento ClickSeal® si
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello Pico™ 17 Pico™ 21 Fresco™ 17 Fresco™ 21 Fresco™ 17 Pico™ 17 Pico™ 21
Environmentally Preferable
Capacità max. 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml
Velocità massima 13300 min⁻¹ 14800 min⁻¹ 13300 min⁻¹ 14800 min⁻¹ 13300 min⁻¹ 13300 min⁻¹ 14800 min⁻¹
RCF massima 17000 ×g 21100 ×g 17000 ×g 21100 ×g 17000 ×g 17000 ×g 21100 ×g
Temperatura –9...+40 °C (in increments of 1 °C) –9...+40 °C (in increments of 1 °C) –9...+40 °C (in increments of 1 °C)
Tempo di accelerazione/frenata 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s
Timer 1 - 99 min (a incrementi di 1 min) + Hold 1 - 99 min (a incrementi di 1 min) + Hold 1 - 99 min (a incrementi di 1 min) + Hold 1 - 99 min (a incrementi di 1 min) + Hold 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
Livello di rumorosita 56 dB(A) 56 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
Elettrico 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz
L×P×A 243×352×225 mm 243×352×225 mm 295×445×330 mm 295×445×330 mm 295×445×330 mm 243×352×225 mm 243×352×225 mm
Peso 11 kg 11 kg 28 kg 28 kg 28 kg 11 kg 11 kg