Stampa…
Microcentrifughe ventilate/refrigerate, 5424 / 5424R (IVD)
Fornitore: EPPENDORF
5424000.061 5424000.266 5424000.460 5424000.665 5404000.065 5404000.260 5404000.464 5404000.669
521-0730EA 0 EUR
521-0730 521-0732 521-0734 521-0736 521-1540 521-1541 521-1542 521-1543
Microcentrifughe ventilate/refrigerate, 5424 / 5424R (IVD)
Centrifughe Microcentrifughe
Microcentrifuga con 24 posizioni, funzionamento estremamente silenzioso e design ideale per l'utilizzo in tutti i laboratori di biologia e microbiologia. Disponibile in 2 versioni: con manopole di comando o tastiera a membrana.
  • Rotary knob version for fast parameter selection
  • Keypad version for easy cleaning
  • Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
  • OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
  • Centrifuge 5424 R cools down to 4 °C in only 8 minutes
Informazioni per l'ordine: fornite con rotore di serie FA-45-24-11 (24×1,5/2,0 ml) e coperchio montato.