Stampa…
Microcentrifughe, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Fornitore: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 1207 EUR
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Microcentrifughe, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Centrifughe Microcentrifughe
Queste microcentrifughe sono facili da utilizzare e di ingombro ridotto, ideali per applicazioni in biologia molecolare.
  • Compatto
  • Stabili e silenziose
  • Pulsante dedicato Short Spin per cicli brevi rapidi
  • Apertura automatica del coperchio al termine e del ciclo per ridurre i tempi di manipolazione
  • Con un display digitale intuitivo che indica i valori di tempo e velocità e un timer da 15 sec a 30 min per MiniSpin® e da 15 s a 99 min per MiniSpin® Plus
  • Gruppo alimentatore integrato nel telaio
Informazioni per l'ordine: Supplied with a fixed angle microtube rotor.
Visualizza i codici
Specifiche
Modello MiniSpin® MiniSpin® Plus MiniSpin® Plus
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto
Capacità max. 12×1,5/2,0 ml 12×1,5/2,0 ml 12×1,5/2,0 ml
Velocità massima 13400 min⁻¹ 14500 min⁻¹ 14500 min⁻¹
RCF massima 12100 ×g 14000 ×g 14000 ×g
Tempo di accelerazione/frenata 13/12 s 13/12 s 13/12 s
Timer 15 s - 30 min 15 s - 99 min, continuous 15 s - 99 min, continuous
Livello di rumorosita <49 dB(A) <52 dB(A) <52 dB(A)
L×P×A 226×239×119 mm 226×239×119 mm 226×239×119 mm
Peso 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg
Certificazione ambientale Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001