Stampa…
Sistemi Nytran® di blotting TurboBlotter™, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 387 EUR
732-4070 732-4074 732-4079
Sistemi Nytran® di blotting TurboBlotter™, Whatman™
Dispositivi per Blotting
Il sistema TurboBlotter™ è un dispositivo di blotting rapido verso il basso per trasferimenti di DNA e RNA ad alta risoluzione. La tradizionale disposizione dei supporti di trasferimento è invertita per poter sfruttare la gravità.
  • Il rapido trasferimento capillare verso il basso consente trasferimenti con soluzioni tampone alcaline in un'ora e con soluzioni tampone neutre (SSC) in tre ore
  • Soluzione economica - Il dispositivo di blotting riutilizzabile richiede meno soluzione tampone e carta per blotting; sono inoltre disponibili ricariche
  • Soluzione