Stampa…
Bagni a secco con blocco fisso e temperatura elevata
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
BT5D-16 BT5D-26
460-0063EA 5220 EUR
460-0063 460-0064
Bagni a secco con blocco fisso e temperatura elevata
Riscaldatori a blocchi Bagni a secco con blocchi, digitali
High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and display, high and low alarms, and a controlled heating rate. Heaters have LED with 0,1 °C setting resolution and 1 °C display resolution.
  • Range di temperatura di lavoro compreso tra temperatura ambiente +10 e 400 °C
  • Funzionamento con timer da 1 a 9999 minuti o in continuo
  • Ideali per gli impieghi alle alte temperature: non richiedono l'utilizzo di olio e prevengono la formazione di vapore nell'ambiente del