Stampa…
Bagni termostatici a secco con controllo digitale, con blocchi intercambiabili, QBD e QBH
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
QBD1 QBD4 QBH2 QBD2
460-0270EA 1020 EUR
460-0270 460-0079 460-0272 460-0271
Bagni termostatici a secco con controllo digitale, con blocchi intercambiabili, QBD e QBH
Riscaldatori a blocchi Bagni a secco con blocchi, digitali
Bagni a secco compatti, disponibili nelle versioni a 1, o 2 o 4 blocchi intercambiabili. Ciascun blocco è dotato di display LED per la visualizzazione della temperatura e interfaccia utente di facile utilizzo per una configurazione rapida e accurata dello strumento. Gli allarmi regolabili di sovra/sottotemperatura sono impostabili a ±0,5 °C rispetto al valore prestabilito I blocchi riscaldanti sono realizzati in alluminio a pareti fredde e plastica chimicamente resistente, con fascia inclinata a profilo ribassato per una maggior facilità di utilizzo. Regolazione dell'offset per un'elevataMore Product Information