Stampa…
VWR®, blocchi riscaldanti modulari e accessori per riscaldatori a blocchi
Fornitore: VWR Collection
460-3211EA 144 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, blocchi riscaldanti modulari e accessori per riscaldatori a blocchi
Riscaldatori a blocchi Blocchi
Realizzato da un blocco pieno di alluminio anodizzato.
  • Provette a stretto contatto con le pareti del blocco per la massima conservazione del calore
  • Ogni blocco è dotato di un pozzetto per termometro per misurare la temperatura del blocco
Blocco singolo LvP×A: 95×76×51 mm
Blocco doppio L×P×A: 95×152×57 mm