Stampa…
VWR®, Bagni di sabbia in acciaio inossidabile
Fornitore: VWR Collection
460-3227EA 270 EUR
460-3227 460-3228 460-3229 460-3230 460-3231 460-3232 460-3233
VWR®, Bagni di sabbia in acciaio inossidabile
Termostati Bagni a sabbia
Ideale per vasi di forma irregolare. Costruzione in acciaio inossidabile per una resistenza alla corrosione superiore. Progettato per contenere sabbia, pallini di acciaio inossidabile o liquidi non volatili.